Learn More
Tocris Bioscience™ SR 3576
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5546038
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18761779
Marke: Tocris Bioscience™ 5044/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Highly potent and selective JNK3 inhibitor
SR 3576 is a highly potent and selective JNK3 inhibitor (IC50 = 7 nM); exhibits > 2800-fold selectivity over p38.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp SR 3576
Reinheit >97%
Molekulargewicht 501.53
Hemmstoffe SR 3576
Nur für Forschungszwecke