Learn More
TERUMO SR STRAIGHT FEP Intravenous Catheters SURFLO™
Artikelnummer. p-200113666
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 G
16 G
18 G
18 G
20 G
20 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1.25 in.
2 in.
2.5 in.
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11827492
Marke: TERUMO 8SROX1651C1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Short PIVC with an ETFE catheter tube and stainless steel internal needle
  • The Surflo I.V. Catheters are made out of medical grade EFTE
  • The materials of the Surflo™ I.V. Catheters are carefully selected to ensure a stable form during punctures under difficult conditions
  • Short PIVC with an ETFE catheter tube and stainless steel internal needle
  • Precisely tapered and siliconised catheter for smooth advancement of the catheter
  • Catheter with X-ray contrast strips for higher patient safety when placement goes wrong
  • The flashback chamber confirms needle tip entry into the vessel
  • The large range in catheters and related obturators allows most appropriate choice of product for a wide range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material ETFE, Stainless Steel (Needle)
Farbe Gray
Kanülen-Gauge 16 G
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp IV Catheter
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) IV Lines
Anschlusstyp Leur Slip
Graduated No
Sterilität Sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado