Learn More
SR9011 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499767 5 mg 5 Milligramm
16483257 50 mg 50 Milligramm
16427216 100 mg 100 Milligramm
16420296 2 mg -
16417248 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499767 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16988A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SR9011 hydrochloride is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
SR9011 hydrochloride is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SR9011 hydrochloride
Physikalische Form Powder
CAS 2070014-94-5
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H32Cl2N4O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.08 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N1CC(CN(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)CC1)NCCCCC.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 515.5
Formelmasse 515.5
Reinheit (%) 97.83%
Güte Research