missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR9011 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16420296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16420296 2 mg -
16499767 5 mg 5 Milligramm
16483257 50 mg 50 Milligramm
16427216 100 mg 100 Milligramm
16417248 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16420296 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16988A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SR9011 hydrochloride is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.

SR9011 hydrochloride is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SR9011 hydrochloride
Physikalische Form Powder
CAS 2070014-94-5
Farbe Light Yellow
Menge 2 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H32Cl2N4O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.08 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N1CC(CN(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)CC1)NCCCCC.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 515.5
Formelmasse 515.5
Reinheit (%) 97.83%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.