missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SRPK3 Monoclonal Antibody (OTI6F5), TrueMAB™, OriGene
Beschreibung
SRPK3 Monoclonal antibody specifically detects SRPK3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SRPK3 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI6F5 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gen | CDK15 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q96Q40 |
| Gen-Alias | MSSK1; MSSK-1; muscle-specific serine kinase 1; muscle-specific serine kinase 1; MSSK1; serine arginine rich protein-specific kinase 3; serine/arginine-rich protein specific kinase 3; serine/arginine-rich protein-specific kinase 3; serine/threonine kinase 23; serine/threonine kinase 23, muscle-specific serine kinase 1 70; serine/threonine-protein kinase 23; serine/threonine-protein kinase SRPK3; SFRS protein kinase 3; Srpk3; SR-protein-specific kinase 3; SRSF protein kinase 3; STK23 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?