Learn More
SRRM2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18612578 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18612578 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18612578 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305971APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16 €
    406.35 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 54.81 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SRRM2 Polyclonal specifically detects SRRM2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Produkttyp Antibody
Produktlinie Novus