Learn More
SRT1720 Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30415725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415725 50 mg -
30412368 5 mg 5 Milligramm
30410190 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68446050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1001645-58-4
Summenformel C25 H23 N7 O S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 506.02
Synonym N-[2-[3-(1-piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl]phenyl]-2-quinoxalinecarboxamide Hydrochloride
IUPAC-Name N-[2-[3-(Piperazin-1-ylmethyl)Imidazo[2,1-b][1,3]Thiazol-6-yl]phenyl]Quinoxalin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1C2=CN3C(CN4CCNCC4)=CSC3=N2)C5=NC6=CC=CC=C6N=C5.[xClH]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SRT1720 Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
Formelmasse 505.1452