Learn More
Thermo Scientific™ SS Agar (Dehydrated)
Artikelnummer. 10650705
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10650705 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10650705 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0099B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with this selective medium.
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ SS Agar (Dehydrated). Differentiation of Salmonella and Shigella is achieved by incorporation of lactose in the medium. Organisms which ferment lactose produce acid which, in the presence of the neutral red indicator, results in the formation of red colonies. Salmonella, Shigella, and other non-lactose-fermenting organisms appear as transparent or straw coloured colonies on SS Agar.
Salmonella und Shigella sind Hauptverursacher von bakteriellen enterischen Erkrankungen, wobei die Transmission über den fäkalen-oralen-Weg, durch Kontakt von Person zu Person oder durch Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder verunreinigtem Wasser erfolgt.
SS Agar ist ein differenzielles, selektives Medium zur Isolierung von Shigellen- und Salmonellen-Spezies aus pathologischen Proben, verdächtigen Lebensmitteln usw.
  • Einfach zu lesen: Laktose-Fermentierer (rote Kolonien) lassen sich leicht von Nicht-Laktose-Fermentern wie Shigellen und Salmonellen (strohfarbene Kolonien) unterscheiden.
  • Selektiv: brillantes Grün durch die Aufnahme selektiver Hemmstoffe, Gallensalze, Thiosulfat und Citrat, die meisten grampositiven und koliformen Organismen werden gehemmt.
Thiosulfat in Kombination mit Eisen wirkt als Indikator für die Sulfidproduktion, was durch Schwärzung in den Zentren der Kolonien angezeigt wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SS-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 7.9 l Medium
For Laboratory Use Only