missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSB Antibody (OTI2C8), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18211054 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18211054 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18211054

Marke: Novus Biologicals NBP148002

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SSB Monoclonal specifically detects SSB in Human, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SSB
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2C8
Konzentration 0.8 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-2000, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 2 μg/500μL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150
Gen-Alias La autoantigen, La ribonucleoprotein, lupus La protein, member 3, Sjoegren syndrome type B antigen, Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La), SS-B, SS-B/La protein
Gensymbole SSB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human SSB expression vector
Molekulargewicht des Antigens 46.8 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6741
Testspezifität This antibody is specific for Homo sapiens Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La) (SSB).
Zielspezies Human, Canine, Primate, Monkey
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.