missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSEA-1 Antibody (CL6334) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30305380 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30305380 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30305380

Marke: Novus Biologicals NBP276487JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SSEA-1 Monoclonal antibody specifically detects SSEA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SSEA-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6334
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias alpha-(1,3)-fucosyltransferase, CD15, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, EC 2.4.1.65, ELAM-1 ligand fucosyltransferase, ELFT, FCT3AELAM ligand fucosyltransferase, Fucosyltransferase 4, fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific), Fucosyltransferase IV, fucT-IV, FUC-TIV, FUTIV, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Lewis X, LeX, SSEA-1, stage-specific embryonic antigen 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P22083, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2526
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.