missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSEA-1 Antibody (SPM490), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-5540389 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18198748 0.02 mg 0.02 Milligramm
18162439 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18198748

Marke: Novus Biologicals NBP2453050.02MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence

SSEA-1 Monoclonal specifically detects SSEA-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SSEA-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM490
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence 0.5 - 1.0 ug/ml
Zusammensetzung 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias alpha-(1,3)-fucosyltransferase, CD15, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, EC 2.4.1.65, ELAM-1 ligand fucosyltransferase, ELFT, FCT3AELAM ligand fucosyltransferase, Fucosyltransferase 4, fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific), Fucosyltransferase IV, fucT-IV, FUC-TIV, FUTIV, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Lewis X, LeX, SSEA-1, stage-specific embryonic antigen 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Myelomonocytic leukemia cells
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.02 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2526
Testspezifität CD15 plays a role in mediating phagocytosis, bactericidal activity, and chemotaxis. It is present on >95% of granulocytes including neutrophils and eosinophils and to a lesser degree on monocytes. In addition, CD15 is expressed in Reed-Sternberg cells and some epithelial cells. CD15 antibody is very useful in the identification of Hodgkin s disease. CD15 is occasionally expressed in large cell lymphomas of both B and T phenotypes which otherwise have a quite distinct histological appearance.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgM κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.