Learn More
SSEA-3 Rat, anti-Mouse, PE, Clone: MC-631, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
N.V. - 626.40 €
Spezifikation
Antigen SSEA-3
Klon MC-631
Anwendungen Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17188781
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Stemcell Technologies
60061PE.1
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17178781
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Stemcell Technologies
60061PE
100 Tests
626.40 €
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • The MC-631 antibody reacts with a galactosylgloboside epitope on the stage-specific embryonic antigen-3 (SSEA-3), which is expressed on the surface of human embryonal carcinoma (EC), embryonic germ (EG), undifferentiated embryonic stem (ES), and induced pluripotent stem (iPS) cells, as well as rhesus monkey ES cell lines
  • No immunoreactivity is evident with undifferentiated mouse EC, EG and ES cells
  • Expression of SSEA-3 is down regulated following differentiation of ES and EC cells
  • In contrast, the differentiation of mouse ES and EC cells may be accompanied by an increase in SSEA-3 expression
  • This antibody clone has been verified for labeling human ES and iPS cells grown in TeSR™-E8™ (Catalog #05940), mTeSR™1 (Catalog #85850) and TeSR™2 (Catalog #05860) and has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Human ES/iPS Cell TRA-1-60 Positive Selection Kit (Catalog #18166)
Spezifikation
Spezifikation
SSEA-3
Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
PE
Rhesus Monkey, Human, Mouse, Rat
Primary
MC-631
Monoclonal
Rat
IgM κ