Learn More
Invitrogen™ SSEA4 Monoclonal Antibody (eBioMC-813-70 (MC-813-70)), eFluor™ 660, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
195.00 € - 516.00 €
Spezifikation
Antigen SSEA4
Klon eBioMC-813-70 (MC-813-70)
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15520057
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
50-8843-80
25 μg
195.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15530057
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
50-8843-82
100 μg
516.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Stage-specific embryonic antigen 4 (SSEA-4) is a cell surface antigen, expressed along with SSEA-3, TRA-1-60 and TRA-1-81 in embryonic stem cells, embryonal carcinoma cells and induced pluripotent stem cells (iPS). In human cells, these surface markers are down-regulated during the differentiation process, while SSEA-1 is absent in undifferentiated human stem cells and upregulated on the cell surface after retinoic acid mediated differentiation. Conversely, in mouse stem cells, SSEA-1 expression decreases with differentiation while SSEA-3 and SSEA-4 expression increase.
SSEA-4 (Stage-specific embryonic antigen 4) is a cell surface antigen, expressed along with SSEA-3, TRA-1-60 and TRA-1-81 in embryonic stem cells, embryonal carcinoma cells and induced pluripotent stem cells (iPS). In human cells, these surface markers are down-regulated during the differentiation process, while SSEA-1 is absent in undifferentiated human stem cells and upregulated on the cell surface after retinoic acid mediated differentiation. Conversely, in mouse stem cells, SSEA-1 expression decreases with differentiation while SSEA-3 and SSEA-4 expression increase.
Spezifikation
Spezifikation
SSEA4
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
IgG3
Affinity chromatography
Antibody
eBioMC-813-70 (MC-813-70)
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
eFluor 660
Mouse
Human, Mouse, Canine, Rabbit, Monkey, Chicken
SSEA-4; stage-specific embryonic antigen 4
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!