missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SSEA4 Monoclonal Antibody (MC-813-70)
Beschreibung
SSEA4 Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF
SSEA-4 (Stage-specific embryonic antigen 4) is a cell surface antigen, expressed along with SSEA-3, TRA-1-60 and TRA-1-81 in embryonic stem cells, embryonal carcinoma cells and induced pluripotent stem cells (iPS). In human cells, these surface markers are down-regulated during the differentiation process, while SSEA-1 is absent in undifferentiated human stem cells and upregulated on the cell surface after retinoic acid mediated differentiation. Conversely, in mouse stem cells, SSEA-1 expression decreases with differentiation while SSEA-3 and SSEA-4 expression increase.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SSEA4 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MC-813-70 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Potassium phosphate with 0.15M NaCl, 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide |
| Gen-Alias | SSEA-4; stage-specific embryonic antigen 4 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | human embryonal carcinoma cell line 2102Ep. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?