missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSRP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. p-7206446 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16874984 20 μL 20 Mikroliter
16864984 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16874984

Marke: Proteintech 156961AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein that belongs to the microtubule-associated protein family. The proteins of this family are thought to be involved in microtubule assembly, which is an essential step in neurogenesis. The product of this gene is a precursor polypeptide that presumably undergoes proteolytic processing to generate the final MAP1B heavy chain and LC1 light chain. Gene knockout studies of the mouse microtubule-associated protein 1B gene suggested an important role in development and function of the nervous system.

Spezifikation

Antigen SSRP1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.17 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SSRP1
Gen-Zugriffsnummer Q04931, Q08943, Q08945
Gen-Alias FACT, FACT 80 kDa subunit, FACT complex subunit SSRP1, FACT80, FACTp80, hSSRP1, SSRP1, T160
Gensymbole SSRP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SSRP1 Fusion Protein Ag8318
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20833, 6749, 81785
Zielspezies Rat, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.