Learn More
Hamilton™ Spritzen aus SST/Borosilikatglas
Artikelnummer. 10729311
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl, Totvolumen: 0,59 μl
10 μl, Totvolumen: 0,64 μl
10 μl, Totvolumen: 0,67 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10729311 10 μl, Totvolumen: 0,59 μl 1 Stück
10598121 10 μl, Totvolumen: 0,67 μl 1 Stück
11557614 10 μl, Totvolumen: 0,64 μl 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10729311
Marke: Hamilton™ 200742
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Edelstahl
Innendurchmesser (metrisch) 0,11 mm
Produkttyp Spritze
Volumen (metrisch) 10 μl, Totvolumen: 0,59 μl