missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSX2 Antibody (CL3202) [FITC], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30299071 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30299071 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30299071

Marke: Novus Biologicals NBP242398F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SSX2 Monoclonal antibody specifically detects SSX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SSX2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3202
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Cancer/testis antigen 5.2, cancer/testis antigen family 5, member 2a, CT5.2a, HD21, HOM-MEL-40, MGC119055, MGC15364, MGC3884, protein SSX2, sarcoma, synovial, X-chromosome-related 2, SSX, SSX2A, SSX2B, synovial sarcoma, X breakpoint 2B, synovial sarcoma, X breakpoint 2CT5.2, Tumor antigen HOM-MEL-40
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q16385, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6757
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.