missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 Antibody (ZB55), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18617508 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18617508 0.025 mL 0.03 Milliliter
18624977 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18617508 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2501580.025ml

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 Monoclonal antibody specifically detects ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon ZB55
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B-cell antigen CD75, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 1, CMP-N-acetylneuraminate beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltransferase, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,6-sialyltransferase 1, EC 2.4.99.1, MGC48859, Sialyltransferase 1, sialyltransferase 1 (beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase), sialyltransferase 1 (beta-galactoside alpha-2,6-sialytransferase), SIAT1Alpha 2,6-ST 1, ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 1, ST6Gal I, ST6GalI, ST6N
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CD32 peptides - used as the immunogen though the hybridoma ultimately selected produces antibodies specific to ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75
Reinigungsverfahren Thiophilic Chromatography
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Golgi Apparatus Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6480
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.