Learn More
ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18609881 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18609881 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18609881 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298353PE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Polyclonal specifically detects ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat PE
Primär oder sekundär Primary
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG
Produktlinie Novus