Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC-Stabilisierungslösung
Artikelnummer. 10798842
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Klar
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10798842 Blau 100 Milliliter
10449591 Klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798842 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 43170001
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verhindert Algen-/Bakterienwachstum und stoppt die Geruchsbildung in Wasserbädern. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilisierungslösung eignet sich für alle Arten von Thermostaten und Umwälzpumpen aus Metall, Glas oder Kunststoff
  • Lösungsmittelfrei
  • Nur geringe pH-Veränderungen im Wasser
  • Verhindert die Bildung von Schaum, auch bei starker Zirkulation
  • Keine Hindernisse in Schläuchen und Temperaturregelungssystemen
  • Kann auch für geschlossene Temperaturregelsysteme verwendet werden
  • Frei von aggressiven Phosphaten und oxidierenden oder reduzierenden Substanzen
  • In blau oder in durchsichtig verfügbar
Spezifikation
Farbe Blau
Typ Stabilisierende Lösung
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ThermoClean DC
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.