Learn More
LNI™ Stabilo HPLC Niedrige Tischgröße
Artikelnummer. 17801007 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
650 x 600 x 640 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) Packungsgröße
17801007 650 x 600 x 640 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17801007 Lieferant LNI™ Lieferanten-Nr. 2000.00.051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.18 €
    725.56 € / 1 Stück
    Sparen 96.62 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standard-Laborarbeitsplatz für LC, GC oder ICP MS-Systeme und LNI™ Gasgeneratoren.
  • Einfache Laborbank mit chemikalienbeständiger Arbeitsfläche, Rollen für einfaches Verschieben und Nivellierfüßen für sicheren Stand.
  • Es sind verschiedene Abmessungen erhältlich, die dank des modularen Designs alle leicht konfiguriert werden können, um den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.
  • Konzipiert ohne nervige Pumpen oder laute Geräte, um einen saubereren und praktischeren Laborarbeitsplatz zu schaffen
  • Höhenverstellbar von 600 bis 640 mm
Spezifikation
Produkttyp Tisch
Farbe Hellgrau
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Abmessungen (T x B x H) 650 x 600 x 640 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Analysegeräte
Rahmenmaterial Edelstahl
Enthält Chemikalienbeständige Tischplatte
Anzahl Türen Keine
Anzahl Schubfächer Keine
Anzahl Einschübe Keine
Steckertyp EU-Stil, britischer Stil
Gewährleistung 24 Monate
Mit Laufrollen Ja
Mit Neigung Ja
Material Edelstahl