Learn More
LNI™ Stabilo M 112 D Bench
Artikelnummer. 17850977 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Click to view available options
:
Stabilo M 112 D Bench; Dimensions (D x W x H): 890 x 1120 x 840 mm
Artikelnummer. 17850977
Marke: LNI™ 2000.03.022D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Basic instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Basic laboratory bench made with chemical resistant top
  • Castors for easy moving of the system
  • Leveling feet for rock solid stability of the bench
  • Easy to configure with a modular design to meet user needs
  • Designed for LC, GC or ICP MS systems without rouging pumps or noisy equipment
  • Help create a cleaner and more practical lab workspace
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 500 x 745 to 775 mm
Spezifikation
Produkttyp Bench
Farbe Hellgrau
Verstellbar Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Abmessungen (T x B x H) 890 x 1120 x 840 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Analytical Instruments
Rahmenmaterial Stainless Steel
Enthält Chemical Resistant Table Top
Anzahl Türen None
Anzahl Schubfächer None
Anzahl Einschübe None
Steckertyp EU-style, UK-style
Gewährleistung 24 Months
Mit Laufrollen Yes
Fußstütze No
Mit Neigung No
Material Stainless Steel