Learn More
Hach Lange™ Stablcal Referenzsuspensionsset
Artikelnummer. 10098114
Change view
Click to view available options
:
Produkttyp: Stablcal Referenzsuspensionsset
Artikelnummer.
10098114 Produkttyp: Stablcal Referenzsuspensionsset
1 options
Artikelnummer. 10098114
Marke: Hach Lange™ 2897200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Beschreibung Satz Referenzsuspensionen I, II, III, IV mit Pharm. Eur. 5.0, 2100AN/AN IS mit Zertifikat
Enthält 100 ml-Flaschensatz: weniger als 0,1; 3; 6; 18; 30 NTU/FNU
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StablCal Formazin Turbidity Standard, < 0.1 NTU
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methenamine, Paraformaldehyde