Learn More
Hach Lange™ Stablcal™ Stabilized Formazine Turbidity Standard 0.1 NTU
Artikelnummer. 10549742
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10549742 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10549742 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. 2659742
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hach Lange Stablcal stabilisierter Formazin-Trübungsstandard 0,1 NTU, Volumen:100 ml, Stablcal stabilisierter Formazin Trübungsstandard < 0,1 NTU
Hach Lange Stablcal stabilisierter Formazin-Trübungsstandard 0,1 NTU, Volumen:100 ml, Stablcal stabilisierter Formazin Trübungsstandard < 0,1 NTU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Stablcal Stabilisierter Formazin-Trübungsstandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Hach Turbidimeters
Trübung <0,1 NTU
Volumen (metrisch) 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StablCal Formazin Turbidity Standard, < 0.1 NTU
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , Paraformaldehyde