Learn More
Hach Lange™ Stablcal™ Stabilized Formazine Turbidity Standard 10.0 NTU
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volumen (metrisch):
100 ml
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
Hach Lange Stablcal stabilisierter Formazin-Trübungsstandard 10,0 NTU
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stablcal Stabilisierter Formazin-Trübungsstandard |
| Trübung | 10,0 NTU |
| Volumen (metrisch) | 100 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- StablCal solution 10 NTU 100ml bottle
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methenamine, sodiumsulphate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering