Learn More
Hach Lange™ Stablcal™ Stabilisierte Formazin-Trübungsstandards
Beschreibung
Stablcal Standards basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Trübungsmessung.Mit proprietärer Fertigungstechnologie bereitet Hach die Stablcal Standards in präzisen Konzentrationen in einer Vielzahl von Konzentrationen vor – für präzise Turbidimeter-Kalibrierungen.
- Stablcal™ Trübungsstandard für alle Trübungsmessgeräte
- USEPA-zugelassen für Kalibrierzwecke
- Die Stablcal™ Trübungsstandards mit stabilisiertem Formazin sind echte Formazin-Verdünnungen, die für den Einsatz in allen Trübungsmessgeräten entwickelt wurden
- Die Stablcal Standards basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Trübungsmessung.
- Präzise, vorgemischte Formazin-Lösungen
- Basiert auf Formazin-Primärstandards
- Erhöhte Stabilität spart Zeit und Aufwand
- Zuverlässige Ergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Stablcal Stabilisierter Formazin-Trübungsstandard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hach Turbidimeters |
| Trübung | 100 NTU |
| Volumen (metrisch) | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
- StablCal Formazin Turbidity Standard; 100 NTU
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , Sodium sulfate