Learn More
Hach™ Stablcal™ Trübungsstandard-Kalibrier-Kit
Artikelnummer. 10070654
Ansicht ändern
Click to view available options
Trübung:
<0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
< 0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
Zur Verwendung mit (Geräte):
2100AN/AN IS
2100 N/N IS
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trübung Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10070654 <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU 2100 N/N IS 1 Stück
10346162 < 0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU 2100AN/AN IS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10070654 Lieferant Hach™ Lieferanten-Nr. 2662105
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Verwendung in allen Trübungsmessgeräten. Hach™ Stablcal™ Trübungsstandard-Kalibrierkit, versiegelte Fläschchen sind echte Formazin-Verdünnungen in einzelnen versiegelten Fläschchen mit <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU- und 7500 NTU (nur 2662105)-Leveln.
Entwickelt für die Verwendung in allen Trübungsmessgeräten.Hach™ Stablcal™ Trübungsstandard-Kalibrierkit, versiegelte Fläschchen sind echte Formazin-Verdünnungen in einzelnen versiegelten Fläschchen mit <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU und 7500 NTU (nur 2662105).
  • Präzise, vorgemischte Formazin-Lösungen: Liefert präzise Trübungsmesserkalibrierungen
  • Basiert auf Formazin-Primärstandards: Enthält das gleiche Licht streuende Polymer und liefert vergleichbare Ergebnisse
  • Verbesserte Stabilität spart Zeit und Arbeit: Wiederholbare Ergebnisse ohne Vorbereitung von Standards im Labor
  • Zuverlässige Ergebnisse: Basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Trinkwasserindustrie
  • Alle Trübungsmessgeräte: Kann mit 2100 N/2100 AN oder 2100 N/2100 AN IS Trübungsmessgeräten verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Stablcal Trübungsstandard-Kalibrier-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) 2100 N/N IS
Enthält Vorgemischte, versiegelte Fläschchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Trübungsmessgeräten
Trübung <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StablCal Formazin Turbidity Standard
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, hexamethylenetetramine