Learn More
Hach™ Stablcal™ Trübungsstandard-Kalibrier-Kit
Code produit 10346162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Trübung:
<0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
< 0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
Zur Verwendung mit (Geräte):
2100AN/AN IS
2100 N/N IS
Conditionnement:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Trübung Zur Verwendung mit (Geräte) Conditionnement
10346162 < 0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU 2100AN/AN IS -
10070654 <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU 2100 N/N IS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10346162 Fournisseur Hach™ Code fournisseur 2659505
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Afficher toutes les promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Entwickelt für die Verwendung in allen Trübungsmessgeräten. Hach™ Stablcal™ Trübungsstandard-Kalibrierkit, versiegelte Fläschchen sind echte Formazin-Verdünnungen in einzelnen versiegelten Fläschchen mit <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU- und 7500 NTU (nur 2662105)-Leveln.
Entwickelt für die Verwendung in allen Trübungsmessgeräten.Hach™ Stablcal™ Trübungsstandard-Kalibrierkit, versiegelte Fläschchen sind echte Formazin-Verdünnungen in einzelnen versiegelten Fläschchen mit <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU und 7500 NTU (nur 2662105).
  • Präzise, vorgemischte Formazin-Lösungen: Liefert präzise Trübungsmesserkalibrierungen
  • Basiert auf Formazin-Primärstandards: Enthält das gleiche Licht streuende Polymer und liefert vergleichbare Ergebnisse
  • Verbesserte Stabilität spart Zeit und Arbeit: Wiederholbare Ergebnisse ohne Vorbereitung von Standards im Labor
  • Zuverlässige Ergebnisse: Basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Trinkwasserindustrie
  • Alle Trübungsmessgeräte: Kann mit 2100 N/2100 AN oder 2100 N/2100 AN IS Trübungsmessgeräten verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Typ Stablcal Trübungsstandard-Kalibrier-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) 2100AN/AN IS
Enthält Vorgemischte, versiegelte Fläschchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Trübungsmessgeräten
Trübung < 0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
compliance-icons
Identifiant produit
  • StablCal sealed vials calibration kits
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Mention de danger
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Conseils de prudence
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine, methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.