Learn More
Buerkle™ Messkanne Industrie, stapelbar
Artikelnummer. p-7145793 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
2000 mL
3000 mL
5.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Bitte erkundigen Sie sich nach Sonderpreisen für große Mengen!
Artikelnummer. 15848621
Marke: Buerkle™ 72100500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bitte erkundigen Sie sich nach Sonderpreisen für große Mengen!
Aus PP geeignet für den Einsatz in der Industrie. Die Messkanne Industrie, stapelbar ist versehen mit zwei Messskalen, erhaben transparent und blau gedruckt. Mit ergonomischem Griff, erhältlich in geschlossener Ausführung für besondere Stabilität oder mit offenem Griff für platzsparendes Stapeln.
  • Geeignet für industrielle Anwendungen.
  • Enthält zwei geprägte Messwaagen:
    • Transparent und mit blauer Beschriftung.
  • Ergonomischer Griff, in geschlossenem Design für besondere Stabilität erhältlich, oder mit offenem Griff zum Stapeln, um Platz zu sparen.
  • Polypropylen-Konstruktion und äußerst beständig gegen Säuren, Basen und Chemikalien.
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material Polypropylen
Gewicht (metrisch) 0,06 kg
Graduierungen 10 ml
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 135 mm
Durchmesser (metrisch) 90 mm