Learn More
Gilac™ Stapelbare und nestbare perforierte Kiste
Artikelnummer. 30245700
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Beige, durchsichtig
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30245700 Weiß 1 Stück
30245693 Beige, durchsichtig 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245700 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G184121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.57 €
    10.84 € / 1 Stück
    Sparen 4.73 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halbe, durchbrochene Kiste aus lebensmittelechtem Kunststoff (HDPE). Kompakte, stapelbare Kiste, die durch eine halbe Drehung ineinander gestapelt werden kann.
  • Halbe offene Kiste 400 x 300 mm aus lebensmittelechtem Kunststoff (HDPE)
  • Kompakte, stapelbare Kiste, die durch eine halbe Drehung ineinandergesteckt werden kann.
  • Ideal für Transport oder Lagerung dank des platzsparenden Nesting-Verhältnisses von 80%.
  • Diese kleine, durchbrochene Kiste mit Griffen in Profiqualität, die zur Wiederverwendung anregt, wird Ihnen lange Zeit ein treuer Begleiter sein.
Spezifikation
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Material HDPE
Form Rechteckig
Produkttyp Kompakter perforierter Aufbewahrungsbehälter
Abmessungen (L x B x H) 400 x 300 x 120 mm
Länge (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 120 mm