Learn More
KARTELL Stackable Tank
Artikelnummer. 10622902
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
72 mL
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10622902
Marke: KARTELL 0060400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Stackable Tanks are deep trays ideal for laboratory storage.
  • Can be stacked.
  • High resistance to organic and inorganic acids.
  • Robust with lifting lugs and strengthening ribs to ensure long life.
  • MATERIAL: HDPE
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 72 mL
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 310 mm
Länge (metrisch) 730 mm
Material HDPE
Typ Fotoschale
Breite (metrisch) 440 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar