Learn More
Scientific Industries Stapelbares Tablett für Roto-Shake Genie
Artikelnummer. 16637762 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Scientific Industries Roto-Shake Genie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16637762 Scientific Industries Roto-Shake Genie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16637762 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.50 €
    145.55 € / 1 Stück
    Sparen 11.95 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein hohes, rutschfestes Metalltablett, das auf das vorhandene Tablett des Roto-Shake Genie gestapelt werden kann, um verschiedene Behälter wie T-Kolben, Petrischalen, Boxen und versiegelte Beutel zu schütteln, sodass die Schüttelkapazität durch Aufeinande
  • Einfach auf das vorhandene Tablett des Roto-Shake Genie zu stapeln
  • Vergrößert die Schüttelkapazität in verschiedenen Behältern, einschließlich T-Kolben, Petrischalen, Boxen und versiegelten Beuteln, da zwei Tabletts aufeinander gestapelt werden
  • Das stapelbare Tablett misst 305 x 305 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen T-Flaschen, Petrischalen, Schachteln und versiegelte Beutel
Produkttyp Stapelbares Tablett
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 305 mm
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Abmessungen (L x B x H) 12 x 12 x 5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) Plattform 305 mm
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Länge (metrisch) Plattform 305 mm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Breite (metrisch) Plattform 305 mm
Gewicht (metrisch) 2 kg
Beschreibung Stapelbares Tablett für Roto-Shake Genie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erhöhung der Schüttelkapazität durch Doppelstapeln von zwei Tabletts
Zur Verwendung mit (Geräte) Scientific Industries Roto-Shake Genie
Enthält Ein hohes, rutschfestes Metalltablett, das auf das vorhandene Tablett des Roto-Shake Genie gestapelt werden kann.
Gewährleistung und Service 30 Tage