Learn More
Scientific Industries Stapelbares Drahtgestell für Enviro-Genie
Beschreibung
- Erhöht die Ablagefläche in der temperaturgesteuerten Kammer von Enviro-Genie oder Inkubator-Genie
- Zwei Drahtgestelle passen in die Kammer, sodass insgesamt 3 Ebenen für Behälter zur Verfügung stehen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stapelbares Gestell |
| Material | Metall |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |
| Farbe | Silber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Enviro-Genie, Incubator-Genie |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |