Learn More
BINDER™ Stapelrahmen
Artikelnummer. 16674182 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
1955 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
16674182 1955 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16674182 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90510040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1853.18 €
    1565.00 € / 1 Stück
    Sparen 288.18 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser stabile, vibrationsfreie Stapelrahmen ist für das sichere Stapeln von zwei BINDER™ CB 170 CO2 Inkubatoren konzipiert. Auf Rollen mit Stoppbremse zum sicheren Stapeln von zwei Geräten der Serie CB
  • Stabiler, vibrationsfreier Stapel auf Stapelrahmen
  • Entwickelt für das sichere Stapeln von zwei BINDER™ CB 170 CO2-Inkubatoren
  • Mit Laufrollen mit Stoppbremse
Spezifikation
Beschreibung Stapelrahmen – stabiler, vibrationsfreier Stapelrahmen auf Rollen mit Stoppbremse für das sichere Stapeln von zwei Geräten der Serie CB
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Chambers CB/CBF/CB-S 170
Typ Stapelrahmen
Enthält Rollen
Höhe (metrisch) 1955 mm