Learn More
Grant Instruments Stapelkit
Artikelnummer. 30274372
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 Rollen
3 Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
30274372 3 Rollen 1 Stück
30274355 2 Rollen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30274372 Lieferant Grant Instruments Lieferanten-Nr. CTR SK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 €
    283.44 € / 1 Stück
    Sparen 20.56 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stapelset für CTR-6.
  • CTR-Stapelset
  • Geeignet zum Stapeln von 2 oder 3 CTR-6-Geräten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 3 Rollen
Produkttyp Stapelkit
Material Edelstahl
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.4 lb.
Gewicht (metrisch) 0.6 kg
Farbe Metall
Zur Verwendung mit (Geräte) CTR-6
Menge Je 1