Learn More
Eppendorf™ Stapelung und Nivellierung
Artikelnummer. 15713695
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Stapeln und Ebenen > 180 kg
Stapeln und Ebenen < 100 kg
Stapeln und Ebenen 100 bis 180 kg
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
15713695 Stapeln und Ebenen < 100 kg 1 Stück
17161066 Stapeln und Ebenen 100 bis 180 kg 1 Stück
17171066 Stapeln und Ebenen > 180 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15713695 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 2277000006
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stapelung und Nivellierung von Inkubatoren/Schüttlern
  • Stapelung und Nivellierung von Inkubatoren/Schüttlern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Inkubatoren und Schüttler
Produkttyp Stapel- und Nivellierungsgeräte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stapeln und Ebenen < 100 kg