Learn More
Eppendorf™ Stapelung und Nivellierung
Artikelnummer. 17171066
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Stapel und Ebene >180 kg
Stapel und Level <100 kg
Stapeln und Level 100 bis 180 kg
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
17171066 Stapel und Ebene >180 kg 1 Stück
15713695 Stapel und Level <100 kg 1 Stück
17161066 Stapeln und Level 100 bis 180 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17171066 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 2277000013
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stapelung und Nivellierung von Inkubatoren/Schüttlern
  • Stapelung und Nivellierung von Inkubatoren/Schüttlern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Inkubatoren und Shaker
Produkttyp Stapel- und Levelausrüstung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stapel und Ebene >180 kg