Learn More
Epredia™ Färbeadapter für manuelles Färbezubehör für SD970010 CTM 6 Cover Tech 1 x 19 Objektträger Epredia™ Microm
Alle ansehen Epredia ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CTM6 Glas-Eindeckautomat |
| Beschreibung | Adapter für manuelles Färben |
| Fassungsvermögen Korb | 19 Objektträgerkörbe |