Learn More
Brady™ StainerBondz™ matte Polyester-Etiketten für Mikroskop-Objektträger
Artikelnummer. 17871719
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 1,05 in.
0,375 x 1 in.
0,75 x 0,9 in.
0,9 x 0,9 in.
Packungsgröße:
280 Stück
320 Stück
360 Stück
Artikelnummer. 17871719
Marke: Brady™ 170885
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erstellen Sie mit dem StainerBondz™ Polyester-Etikettenmaterial (B-481) ganz einfach chemiebeständige Etiketten für Mikroskop-Objektträger. Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
  • Speziell entwickelt - in vordimensionierten Formen für übliche Objektträger und Gewebekassetten erhältlich, für die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien erforderlich ist
  • Beständig - widerstandsfähig gegen typische Entparaffinierung einschl. Ethanol und Xylen sowie Anfärbung von Objektträgern mit Hämatoxylin und Eosin
  • Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten Oberflächen unter schwierigen Bedingungen
  • Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Schwarz auf Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Top
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80°C
Modell M5-195-481
Anzahl pro Packung 320 Label(s) / Box
Menge 320 Etiketten/Kartusche
Größe 22.86 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to 130°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0033 in.
Dicke (metrisch) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 22.86 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 22.86 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.375 in
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-195-481