Learn More
Brady™ StainerBondz™ Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. p-8001692
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. unitSize
12702447 1 Rollen
13138276 1 Rollen
2 options
Artikelnummer. 12702447
Marke: Brady™ 804785
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Super chemical-resistant polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
  • This B-481 material, coupled with the R-6400 series ribbon is the recipe for a solution that will remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process.
  • No print removal, no label buckling and no discoloration that would cause barcodes to be unreadable, and the label stays adhered to the slide.
  • B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process.
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water.
  • Service temperature of -80°C to +130°C.
  • 1250 Label(s) / Roll(s), 2 Roll(s) / Pack.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Anwendung) Objektträgerbeschriftung und andere Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Anzahl pro Packung 2500 Labels/Roll
Menge 2500/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +130°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0033 in.
Dicke (metrisch) 0,021 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22,23 mm
Dimensions (LxW) 19,05 x 22,86 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Länge (metrisch) 19.05 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,86 mm