Learn More
Marienfeld Superior™ Färbeplatten aus Pressglas mit Vertiefungen
Artikelnummer. 15661819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15
Packungsgröße:
15 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15661819 15 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15661819 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 1800003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.05 €
    253.77 € / 15 Stück
    Sparen 209.28 €
    45% Rabatt
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Färbeplatten aus Pressglas im chemischen Labor für Tüpfelproben.
  • Hergestellt aus Pressglas
  • Mit abgerundeten Ecken
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Typ Färbeplatten mit 12 Vertiefungen
Menge 15
Länge (metrisch) Objektträger 79 mm
Breite (metrisch) Objektträger 63 mm
Höhe (metrisch) 4 mm
Tiefe (metrisch) 2 mm
Durchmesser (metrisch) 16 mm