Learn More
Marienfeld Superior™ Färbetablett
Artikelnummer. 15222349
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
10
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15222349
Marke: Marienfeld Superior™ 4200005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Marienfeld Superior™ Färbekästen und Gestelle werden aus starkwandigem Natron-Kalk-Glas hergestellt
  • Hergestellt aus starkwandigem, gepressten Natron-Kalk-Glas
  • Verschiedene Kästen, Tröge und Einsätze
  • Für Objektträger von ca. 76x26 mm
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Typ Färbetablett
Zur Verwendung mit (Geräte) Marienfeld Glaskasten Nr. 4200004
Grifftyp Bitte separat bestellen (Marienfeld No. 6611000)
Menge 10
Anzahl Objektträger 10
Länge (metrisch) 105 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Höhe (metrisch) 70 mm