Learn More
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks
Artikelnummer. 17715019
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Kolben
100 ml-Kolben
250 ml-Kolben
50 ml-Kolben
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17715019
Marke: Grant Instruments™ HSC250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with Grant Instruments UP-168 platform that fits in ES-20/80
Clamp, stainless steel,flask, UP-168, platform,ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 250 ml-Kolben
Produkttyp Klemme
Beschreibung Strammsitzende Klammer mit 250 bis 85 mm Durchmesser für UP-168
Zur Verwendung mit (Geräte) UP-168