Learn More
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks
Artikelnummer. p-7241266
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Kolben
100 ml-Kolben
250 ml-Kolben
50 ml-Kolben
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
17795009 100 ml-Kolben 1 Stück
17705019 1.000 ml-Kolben 1 Stück
17715019 250 ml-Kolben 1 Stück
17725019 50 ml-Kolben 1 Stück
17735019 500 ml-Kolben 1 Stück
5 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 17795009
Marke: Grant Instruments™ HSC100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with Grant Instruments UP-168 platform that fits in ES-20/80
Clamp, stainless steel,flask, UP-168, platform,ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 100 ml-Kolben
Produkttyp Klemme
Beschreibung Strammsitzende Klammer mit 100 bis 65 mm Durchmesser für UP-168
Zur Verwendung mit (Geräte) UP-168