Learn More
B Braun™ Subkutannadeln
Descripción
Ein einzigartiges, hochautomatisiertes Mahl- und Polierverfahren sowie eine Schmierung mit niedriger Reibung wurden entwickelt, um eine unübertroffene Schärfe und einfaches Eindringen zu erzielen. Die transparente Düse besticht durch gute Sichtbarkeit und ermöglicht so das Erkennen eines Rückschlags.
- Die farbcodierten Düsen gemäß ISO 6009 gewährleisten eine einfache Bestimmung
- Große Auswahl an Durchmessern und Längen
- Nadelstärken von 18 bis 27 G
- Der extrem scharfe, dreifach abgeschrägte Edelstahl gewährleistet eine besonders schmerzarme Anwendung
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polypropylen (Ansatz), Edelstahl und Chromnickelstahl |
| Farbe | Grün |
| Kanülen-Gauge | 21 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reduzierung des Schmerzes bei Punkturen, einmaliger Gebrauch |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Nadel |
| Länge (metrisch) Kanüle | 80 mm |
| Art der Kanülenspitze | Ultrascharf, dreifach lang angeschrägt |
| Sterilität | Steril |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?