Learn More
Sampling Systems™ Edelstahlbehälter
Artikelnummer. 15809661 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
8 l
10 l
20 l
Durchmesser (metrisch):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Höhe (metrisch):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15809661 8 l 212 mm 283 mm 1 Stück
15859651 1 l 100 mm 160 mm 1 Stück
15869651 10 l 215 mm 360 mm 1 Stück
15879651 2 l 124 mm 240 mm 1 Stück
15889651 20 l 275 mm 440 mm 1 Stück
15899651 5 l 164 mm 310 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15809661
Marke: Sampling Systems™ A4168
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dank der hochwertigen, nutfreien Oberfläche eignen sich diese Behälter ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen. Sampling Systems™ Edelstahlbehälter sind ideal für die Verwendung mit Pulvern und Flüssigkeiten.
  • Mehrzweckbehälter
  • Robuste Bauweise
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Standarddeckel (Tri-Ferrulen-Ausführung BS4825-3)
  • Alle Schweißnähte geschliffen und poliert
  • Komplett mit Deckel, Silikondichtung (FDA-konform) und Befestigungsschelle
  • 316 l Edelstahlgehäuse und Deckel
Spezifikation
Closure Included Ja
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 8 l
Verschlussmaterial Edelstahl
Verschlussgröße 98 mm
Durchmesser (metrisch) 212 mm
Höhe (metrisch) 283 mm
Enthält Deckel, Klemme und Dichtung