Learn More
Julabo™ Einfach-Adapter aus Edelstahl
Artikelnummer. 11910288
Change view
Click to view available options
Anschlusstyp:
M16 x 1 Stecker zu 1/2 Zoll-BSP-Buchse
M16 x 1 Stecker zu 3/4 Zoll-BSP-Buchse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstyp unitSize
11910288 M16 x 1 Stecker zu 3/4 Zoll-BSP-Buchse 1 Stück
10752604 M16 x 1 Stecker zu 1/2 Zoll-BSP-Buchse 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11910288
Marke: Julabo™ 8891009
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Umwälzthermostat
Typ 1-Adapter
Material Rostfreier Stahl
Anschlusstyp M16 x 1 Stecker zu 3/4 Zoll-BSP-Buchse