Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stativplatte aus 18/8 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 315 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Produkttyp | Dreifußplatte |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 4000 g |