Learn More
Cytiva T-Stück aus Edelstahl 316
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | 2 x 25 mm TC, 1 x 51 mm TC |
| Material | Edelstahl |
| Menge | Je 1 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |