Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlzubehör Nitril Dichtung für Thermocanteen 50675-15 und 20 L
Artikelnummer. 30284964
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284964 Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284964 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50299357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.30 €
    10.60 € / 1 Stück
    Sparen 1.70 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Edelstahl-Zubehör-Nitrildichtung für Thermoskannen 50675-15 und 20 L. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Behälterverschluss
Kapazität (metrisch) Keine
Farbe Silber
Material Edelstahl